6-(Isopropylamino)pyridine-3-carbonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR959604-10G OR959604-1G OR959604-5G
APOSOR959604-10GEA 760 EUR
APOSOR959604-10G APOSOR959604-1G APOSOR959604-5G
6-(Isopropylamino)pyridine-3-carbonitrile 98%
6-(Isopropylamino)pyridine-3-carbonitrile
Formule: C₉H₁₁N₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09944214
CAS nummer: 160017-00-5