Methyl 2-methoxy-5-methylpyridine-3-carboxylate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR959608-1G OR959608-250MG
APOSOR959608-1GEA 636 EUR
APOSOR959608-1G APOSOR959608-250MG
Methyl 2-methoxy-5-methylpyridine-3-carboxylate 95%
Methyl 2-methoxy-5-methylpyridine-3-carboxylate
Formule: C₉H₁₁NO₃
MW: 181.189 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16611638
CAS nummer: 351410-41-8