2,4-Dimethoxypyrimidine-5-carbonitrile 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR959612-100MG OR959612-1G OR959612-250MG
APOSOR959612-100MGEA 205 EUR
APOSOR959612-100MG APOSOR959612-1G APOSOR959612-250MG
2,4-Dimethoxypyrimidine-5-carbonitrile 97%
2,4-Dimethoxypyrimidine-5-carbonitrile
Formule: C₇H₇N₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD24448829
CAS nummer: 14445-57-9