5-bromo-4-methoxypyrimidine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 5-Bromo-4-methoxypyrimidine
OR959616-1G OR959616-250MG
APOSOR959616-1GEA 158 EUR
APOSOR959616-1G APOSOR959616-250MG
5-bromo-4-methoxypyrimidine 95%
5-bromo-4-methoxypyrimidine
Formule: C₅H₅BrN₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00234066
CAS nummer: 4319-85-1