Methyl 5-methoxypyridine-2-carboximidate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR959632-1G OR959632-5G
APOSOR959632-1GEA 271 EUR
APOSOR959632-1G APOSOR959632-5G
Methyl 5-methoxypyridine-2-carboximidate 98%
Methyl 5-methoxypyridine-2-carboximidate
Formule: C₈H₁₀N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD25953920
CAS nummer: 1820588-49-5