2,4-Dimethoxypyrrolo[2,3-d]pyrimidine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR959635-100MG OR959635-250MG
APOSOR959635-100MGEA 220 EUR
APOSOR959635-100MG APOSOR959635-250MG
2,4-Dimethoxypyrrolo[2,3-d]pyrimidine 95%
2,4-Dimethoxypyrrolo[2,3-d]pyrimidine
Formule: C₈H₉N₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03425551
CAS nummer: 90057-09-3