2-methyl-1,5-naphthyridine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR959646-1G OR959646-250MG OR959646-5G OR959646-10G
APOSOR959646-1GEA 103 EUR
APOSOR959646-1G APOSOR959646-250MG APOSOR959646-5G APOSOR959646-10G
2-methyl-1,5-naphthyridine 95%
2-methyl-1,5-naphthyridine
Formule: C₉H₈N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07437992
CAS nummer: 7675-32-3