3-Bromo-1-methyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR959666-1G OR959666-250MG
APOSOR959666-1GEA 49.7 EUR
APOSOR959666-1G APOSOR959666-250MG
3-Bromo-1-methyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 97%
3-Bromo-1-methyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Formule: C₈H₇BrN₂
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD09743454
CAS nummer: 281192-91-4