Methyl 5-amino-2-chloropyridine-3-carboxylate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR959677-1G OR959677-250MG
APOSOR959677-1GEA 275 EUR
APOSOR959677-1G APOSOR959677-250MG
Methyl 5-amino-2-chloropyridine-3-carboxylate 98%
Methyl 5-amino-2-chloropyridine-3-carboxylate
Formule: C₇H₇ClN₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11848216
CAS nummer: 886435-73-0