methyl 5-methoxypyridine-2-carboxylate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR959687-1G OR959687-5G
APOSOR959687-1GEA 0 EUR
APOSOR959687-1G APOSOR959687-5G
methyl 5-methoxypyridine-2-carboxylate 98%
methyl 5-methoxypyridine-2-carboxylate
Formule: C₈H₉NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11975090
CAS nummer: 29681-39-8