2-Chloro-5-methylpyridin-4-ol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR959693-1G OR959693-250MG
APOSOR959693-1GEA 636 EUR
APOSOR959693-1G APOSOR959693-250MG
2-Chloro-5-methylpyridin-4-ol 98%
2-Chloro-5-methylpyridin-4-ol
Formule: C₆H₆ClNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16610469
CAS nummer: 1227580-80-4