3-Ethoxypyrazine-2-carboxylic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR959696-1G OR959696-5G
APOSOR959696-1GEA 220 EUR
APOSOR959696-1G APOSOR959696-5G
3-Ethoxypyrazine-2-carboxylic acid 98%
3-Ethoxypyrazine-2-carboxylic acid
Formule: C₇H₈N₂O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16852854
CAS nummer: 1339121-92-4