5-Chloro-3-methoxypyridin-2-ol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR959700-1G OR959700-5G
APOSOR959700-1GEA 162 EUR
APOSOR959700-1G APOSOR959700-5G
5-Chloro-3-methoxypyridin-2-ol 98%
5-Chloro-3-methoxypyridin-2-ol
Formule: C₆H₆ClNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18415703
CAS nummer: 94135-59-8