6-Chloro-5-methoxypyridine-3-carbaldehyde 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR959701-1G OR959701-250MG
APOSOR959701-1GEA 811 EUR
APOSOR959701-1G APOSOR959701-250MG
6-Chloro-5-methoxypyridine-3-carbaldehyde 95%
6-Chloro-5-methoxypyridine-3-carbaldehyde
Formule: C₇H₆ClNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD13189003
CAS nummer: 1060801-67-3