5-Amino-3-chloropicoline 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR959728-1G OR959728-5G
APOSOR959728-1GEA 271 EUR
APOSOR959728-1G APOSOR959728-5G
5-Amino-3-chloropicoline 98%
5-Amino-3-chloropicoline
Formule: C₆H₇ClN₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11040270
CAS nummer: 896161-13-0
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable