5-Chloroquinazolin-4-amine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR959731-1G OR959731-250MG
APOSOR959731-1GEA 541 EUR
APOSOR959731-1G APOSOR959731-250MG
5-Chloroquinazolin-4-amine 98%
5-Chloroquinazolin-4-amine
Formule: C₈H₆ClN₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02323641
CAS nummer: 19808-34-5