7-Nitro-3,4-dihydro-2H-isoquinolin-1-one 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR959733-100MG OR959733-1G OR959733-250MG
APOSOR959733-100MGEA 61.4 EUR
APOSOR959733-100MG APOSOR959733-1G APOSOR959733-250MG
7-Nitro-3,4-dihydro-2H-isoquinolin-1-one 95%
7-Nitro-3,4-dihydro-2H-isoquinolin-1-one
Formule: C₉H₈N₂O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08437646
CAS nummer: 22245-96-1