Ethyl 2-(N-hydroxyimino)-2-(pyridin-2-yl)acetate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR959749-1G OR959749-250MG
APOSOR959749-1GEA 292 EUR
APOSOR959749-1G APOSOR959749-250MG
Ethyl 2-(N-hydroxyimino)-2-(pyridin-2-yl)acetate 98%
Ethyl 2-(N-hydroxyimino)-2-(pyridin-2-yl)acetate
Formule: C₉H₁₀N₂O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03939045
CAS nummer: 71721-67-0