b-Amino-3-chlorobenzenepropanol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR959761-1G OR959761-250MG OR959761-500MG
APOSOR959761-1GEA 789 EUR
APOSOR959761-1G APOSOR959761-250MG APOSOR959761-500MG
b-Amino-3-chlorobenzenepropanol 97%
b-Amino-3-chlorobenzenepropanol
Formule: C₉H₁₂ClNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD10034619
CAS nummer: 37844-06-7