tert-Butyl pyridine-2-carboxylate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR959821-1G OR959821-5G
APOSOR959821-1GEA 220 EUR
APOSOR959821-1G APOSOR959821-5G
tert-Butyl pyridine-2-carboxylate 98%
tert-Butyl pyridine-2-carboxylate
Formule: C₁₀H₁₃NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD19600064
CAS nummer: 79233-72-0