3-Cyclopentyl-N-methoxy-N-methylpropanamide 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR959871-1G OR959871-25G OR959871-5G
APOSOR959871-1GEA 125 EUR
APOSOR959871-1G APOSOR959871-25G APOSOR959871-5G
3-Cyclopentyl-N-methoxy-N-methylpropanamide 95%
3-Cyclopentyl-N-methoxy-N-methylpropanamide
Formule: C₁₀H₁₉NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD14707562
CAS nummer: 1221341-52-1