1-Propylpyrazole 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-Propyl-1H-pyrazole
OR959874-100G OR959874-25G
APOSOR959874-100GEA 448 EUR
APOSOR959874-100G APOSOR959874-25G
1-Propylpyrazole 98%
1-Propylpyrazole
Formule: C₆H₁₀N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08696396
CAS nummer: 32500-67-7
UN: 1993
ADR: 3,III