1-(Cyclopropylmethyl)pyrazole 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR959881-10G OR959881-1G OR959881-5G
APOSOR959881-10GEA 541 EUR
APOSOR959881-10G APOSOR959881-1G APOSOR959881-5G
1-(Cyclopropylmethyl)pyrazole 97%
1-(Cyclopropylmethyl)pyrazole
Formule: C₇H₁₀N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18889145
CAS nummer: 1344382-51-9