2-(Cyclopropylmethyl)pyrazole-3-carbaldehyde 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR959893-1G OR959893-5G
APOSOR959893-1GEA 330 EUR
APOSOR959893-1G APOSOR959893-5G
2-(Cyclopropylmethyl)pyrazole-3-carbaldehyde 95%
2-(Cyclopropylmethyl)pyrazole-3-carbaldehyde
Formule: C₈H₁₀N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18251009
CAS nummer: 1236365-97-1