2-(Cyclopropylamino)benzonitrile 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR959901-10G OR959901-1G OR959901-5G
APOSOR959901-10GEA 760 EUR
APOSOR959901-10G APOSOR959901-1G APOSOR959901-5G
2-(Cyclopropylamino)benzonitrile 97%
2-(Cyclopropylamino)benzonitrile
Formule: C₁₀H₁₀N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11155689
CAS nummer: 675575-45-8