2-(Isopropylamino)benzonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR959902-1G OR959902-5G
APOSOR959902-1GEA 169 EUR
APOSOR959902-1G APOSOR959902-5G
2-(Isopropylamino)benzonitrile 98%
2-(Isopropylamino)benzonitrile
Formule: C₁₀H₁₂N₂
MW: 160.216 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11144672
CAS nummer: 147531-47-3