2-(Butylamino)benzonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR959903-10G OR959903-1G OR959903-5G
APOSOR959903-10GEA 541 EUR
APOSOR959903-10G APOSOR959903-1G APOSOR959903-5G
2-(Butylamino)benzonitrile 98%
2-(Butylamino)benzonitrile
Formule: C₁₁H₁₄N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11144682
CAS nummer: 5589-61-7