2-(Cyclopentylamino)benzonitrile 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR959904-1G OR959904-5G
APOSOR959904-1GEA 169 EUR
APOSOR959904-1G APOSOR959904-5G
2-(Cyclopentylamino)benzonitrile 95%
2-(Cyclopentylamino)benzonitrile
Formule: C₁₂H₁₄N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11144623
CAS nummer: 173316-38-6