2-(Ethylamino)benzonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR959906-1G OR959906-5G
APOSOR959906-1GEA 146 EUR
APOSOR959906-1G APOSOR959906-5G
2-(Ethylamino)benzonitrile 98%
2-(Ethylamino)benzonitrile
Formule: C₉H₁₀N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11144683
CAS nummer: 30091-24-8