2-(Methylamino)benzonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR959908-1G OR959908-5G
APOSOR959908-1GEA 90.6 EUR
APOSOR959908-1G APOSOR959908-5G
2-(Methylamino)benzonitrile 98%
2-(Methylamino)benzonitrile
Formule: C₈H₈N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11155692
CAS nummer: 17583-40-3