2-(Propylamino)benzonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR959910-10G OR959910-1G OR959910-5G
APOSOR959910-10GEA 541 EUR
APOSOR959910-10G APOSOR959910-1G APOSOR959910-5G
2-(Propylamino)benzonitrile 98%
2-(Propylamino)benzonitrile
Formule: C₁₀H₁₂N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11155673
CAS nummer: 74396-53-5