2-(Diethylamino)benzonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR959934-1G OR959934-5G
APOSOR959934-1GEA 292 EUR
APOSOR959934-1G APOSOR959934-5G
2-(Diethylamino)benzonitrile 98%
2-(Diethylamino)benzonitrile
Formule: C₁₁H₁₄N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11155678
CAS nummer: 197507-52-1