4-(BOC-Amino)-1-isopentylpiperidine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR959946-1G OR959946-5G
APOSOR959946-1GEA 114 EUR
APOSOR959946-1G APOSOR959946-5G
4-(BOC-Amino)-1-isopentylpiperidine 98%
4-(BOC-Amino)-1-isopentylpiperidine
Formule: C₁₅H₃₀N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD21333075
CAS nummer: 888944-67-0