2-(Isobutylamino)benzonitrile 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR960002-1G OR960002-5G
APOSOR960002-1GEA 169 EUR
APOSOR960002-1G APOSOR960002-5G
2-(Isobutylamino)benzonitrile 97%
2-(Isobutylamino)benzonitrile
Formule: C₁₁H₁₄N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11144635
CAS nummer: 204078-86-4