5-Bromo-4-chloro-2-methoxybenzonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR960009-1G OR960009-5G
APOSOR960009-1GEA 220 EUR
APOSOR960009-1G APOSOR960009-5G
5-Bromo-4-chloro-2-methoxybenzonitrile 98%
5-Bromo-4-chloro-2-methoxybenzonitrile
Formule: C₈H₅BrClNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16873032
CAS nummer: 1239838-17-5