1-Isobutylpyrazole-4-carbaldehyde 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR960037-1G OR960037-5G
APOSOR960037-1GEA 73 EUR
APOSOR960037-1G APOSOR960037-5G
1-Isobutylpyrazole-4-carbaldehyde 97%
1-Isobutylpyrazole-4-carbaldehyde
Formule: C₈H₁₂N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08559037
CAS nummer: 1006333-32-9