1-Propylpyrazol-4-ol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR960050-1G OR960050-5G
APOSOR960050-1GEA 271 EUR
APOSOR960050-1G APOSOR960050-5G
1-Propylpyrazol-4-ol 98%
1-Propylpyrazol-4-ol
Formule: C₆H₁₀N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22192551
CAS nummer: 78242-21-4