2-Ethoxy-5-formylbenzoic acid 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR960066-1G OR960066-5G
APOSOR960066-1GEA 292 EUR
APOSOR960066-1G APOSOR960066-5G
2-Ethoxy-5-formylbenzoic acid 96%
2-Ethoxy-5-formylbenzoic acid
Formule: C₁₀H₁₀O₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD05625188
CAS nummer: 848606-43-9