3-(Cyclopropylmethoxy)azetidine hydrochloride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR960080-1G
OR960080-5G
APOSOR960080-1GEA
292
EUR
APOSOR960080-1G
APOSOR960080-5G
3-(Cyclopropylmethoxy)azetidine hydrochloride 95%
3-(Cyclopropylmethoxy)azetidine hydrochloride
Formule:
C₇H₁₃NO·ClH MW: 163.645 g/mol Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD22205833 CAS nummer: 1375069-07-0 |