6-Chloro-4-iodopyridin-3-amine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR960084-1G OR960084-250MG OR960084-5G
APOSOR960084-1GEA 24.9 EUR
APOSOR960084-1G APOSOR960084-250MG APOSOR960084-5G
6-Chloro-4-iodopyridin-3-amine
6-Chloro-4-iodopyridin-3-amine
Formule: C₅H₄ClIN₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD11520341
CAS nummer: 351227-42-4