4-(Propane-1-sulphonyl)aniline 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR960090-1G OR960090-5G
APOSOR960090-1GEA 220 EUR
APOSOR960090-1G APOSOR960090-5G
4-(Propane-1-sulphonyl)aniline 98%
4-(Propane-1-sulphonyl)aniline
Formule: C₉H₁₃NO₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09936494
CAS nummer: 86810-78-8