(3E)-4-(2-Methylpyrazol-3-yl)but-3-en-2-one 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR960120-1G OR960120-250MG
APOSOR960120-1GEA 636 EUR
APOSOR960120-1G APOSOR960120-250MG
(3E)-4-(2-Methylpyrazol-3-yl)but-3-en-2-one 98%
(3E)-4-(2-Methylpyrazol-3-yl)but-3-en-2-one
Formule: C₈H₁₀N₂O
MW: 150.178 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22383784
CAS nummer: 1393444-14-8