2,4-Dibromo-3a,4,7,7a-tetrahydro-1H-4,7-methanoindene-1,8-dione
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 4,7-Dibromotricyclo[5.2.1.0^{2,6}]deca-4,8-diene-3,10-dione
OR960141-1G OR960141-5G
APOSOR960141-1GEA 262 EUR
APOSOR960141-1G APOSOR960141-5G
2,4-Dibromo-3a,4,7,7a-tetrahydro-1H-4,7-methanoindene-1,8-dione
2,4-Dibromo-3a,4,7,7a-tetrahydro-1H-4,7-methanoindene-1,8-dione
Formule: C₁₀H₆Br₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD05664459
CAS nummer: 32846-64-3