4-Phenylcyclohex-3-en-1-one 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR960163-1G OR960163-5G
APOSOR960163-1GEA 315 EUR
APOSOR960163-1G APOSOR960163-5G
4-Phenylcyclohex-3-en-1-one 98%
4-Phenylcyclohex-3-en-1-one
Formule: C₁₂H₁₂O
MW: 172.223 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD17015556
CAS nummer: 51171-71-2