2-amino-4-isopropylthiophene-3-carbonitrile 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR960172-1G OR960172-250MG
APOSOR960172-1GEA 577 EUR
APOSOR960172-1G APOSOR960172-250MG
2-amino-4-isopropylthiophene-3-carbonitrile 96%
2-amino-4-isopropylthiophene-3-carbonitrile
Formule: C₈H₁₀N₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD10695775
CAS nummer: 10413-35-1
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable