4-(Thiophen-2-ylmethyl)morpholine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR960178-1G OR960178-5G
APOSOR960178-1GEA 220 EUR
APOSOR960178-1G APOSOR960178-5G
4-(Thiophen-2-ylmethyl)morpholine 98%
4-(Thiophen-2-ylmethyl)morpholine
Formule: C₉H₁₃NOS
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01309097
CAS nummer: 338454-48-1