2-(Methoxymethyl)pyrrolidine hydrochloride 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR960192-10G OR960192-1G OR960192-5G
APOSOR960192-10GEA 636 EUR
APOSOR960192-10G APOSOR960192-1G APOSOR960192-5G
2-(Methoxymethyl)pyrrolidine hydrochloride 98%
2-(Methoxymethyl)pyrrolidine hydrochloride
Formule: C₆H₁₃NO·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22056323
CAS nummer: 1376123-33-9