2-Methyl-6-nitro-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR960203-1G OR960203-5G
APOSOR960203-1GEA 220 EUR
APOSOR960203-1G APOSOR960203-5G
2-Methyl-6-nitro-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine 97%
2-Methyl-6-nitro-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine
Formule: C₉H₁₀N₂O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD23379860
CAS nummer: 174567-34-1