2-Methyl-7-nitro-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR960207-1G OR960207-5G
APOSOR960207-1GEA 220 EUR
APOSOR960207-1G APOSOR960207-5G
2-Methyl-7-nitro-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine 98%
2-Methyl-7-nitro-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine
Formule: C₉H₁₀N₂O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD23379851
CAS nummer: 941291-25-4