3-(Methylamino)benzoic acid hydrochloride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR960209-1G OR960209-250MG
APOSOR960209-1GEA 134 EUR
APOSOR960209-1G APOSOR960209-250MG
3-(Methylamino)benzoic acid hydrochloride 95%
3-(Methylamino)benzoic acid hydrochloride
Formule: C₈H₉NO₂·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09752165
CAS nummer: 1194804-60-8